Documenti fondamentali
MABF62
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Tim3, clone 2E2
clone 2E2, from mouse
Sinonimo/i:
Hepatitis A virus cellular receptor 2 homolog, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, T-cell membrane protein 3, TIMD-3, TIM-3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HAVCR2(84868)
Descrizione generale
È stato riscontrato che, come membro della famiglia del dominio 3 dell'immunoglobulina delle cellule T e della mucina (TIM), Tim-3 promuove o termina l'immunità mediata da cellule Th1 e si pensa che influisca su una serie di condizioni infiammatorie. È espresso costitutivamente in un sottogruppo di cellule Th1 murine secernenti IFN-gamma, ma non in cellule Th2, sia nell'uomo che nel topo. Inoltre, Tim-3 è espresso dalle cellule dendritiche e da un sottogruppo di cellule CD4+, i cui livelli di espressione aumentano in seguito a stimolazione con anti-CD3/28. Questa molecola è altamente espressa anche nelle cellule Th1 polarizzate in vitro e a livelli minori nelle cellule Th17. È nota la sua sinergia con i recettori Toll-like e si pensa che essa regoli la secrezione di citochine Th1 e Th17.
Immunogeno
Proteina ricombinante corrispondente a Tim3 umano.
Applicazioni
Analisi in citometria a flusso: questo anticorpo diluito 1:1.000 ha rilevato Tim3 in cellule dendritiche umane derivate da monociti.
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
L′anticorpo anti-Tim3, clone 2E2, rileva i livelli di Tim3 & è stato descritto in letteratura & convalidato per uso in WB, FC.
Sottocategoria di ricerca
Immunoglobuline & immunologia
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisati di tessuto di timo umano.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo diluito 1:2.000 ha rilevato Tim3 in lisati di tessuto di timo umano.
Descrizione del bersaglio
Circa 30 kDa, osservato.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali di topo purificate, in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto di timo umano.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Elisabete Janeiro et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 413(15-16), 1244-1248 (2012-04-18)
Tumor-associated trypsin inhibitor (TATI) is mainly proposed as a tumor marker for ovarian cancer. However, recent discoveries of TATI in cancer and inflammatory diseases show that assay of TATI in biological samples is of increasing interest. We validated a previously