MABF276
Anti-S100A9/MRP14 Antibody, clone 17
clone 17, from mouse
Sinonimo/i:
Protein S100-A9, Calgranulin-B, Calprotectin L1H subunit, Leukocyte L1 complex heavy chain, Migration inhibitory factor-related protein 14, MRP-14, p14, S100 calcium-binding protein A9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
17, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... S100A9(6280)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected S100A9/MRP14 in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1