MABF2053
Anti-CD117 (c-Kit) Antibody, clone 2C11
clone 2C11, from mouse
Sinonimo/i:
Mast/stem cell growth factor receptor Kit, EC: 2.7.10.1, SCFR, Piebald trait protein, PBT, Proto-oncogene c-Kit, Tyrosine-protein kinase Kit, p145 c-kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C11, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KIT(3815)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD117 (c-Kit) in DLD-1 cell lysate (Courtesy of the Monoclonal Antibody Unit at the Institute of Molecular and Cell Biology, Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CD117 (c-Kit) in DLD-1 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1