Documenti fondamentali
MAB1794
Sigma-Aldrich
Anti-Human B cells (CD19) Antibody, clone FMC63
clone FMC63, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
B-lymphocyte Surface Antigen B4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FMC63, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD19(930)
Descrizione generale
BIOCHEMISTRY:
p I = 7.0
Specificità
This specificity of this antibody is equivalent to that of CD19 monoclonal antibodies (Zola et al., 1988, 1989), based on comparative studies, antigen recognition and positive reaction with a CD19 transfected cell line. It detects a 96 kD single chain glycoprotein on the surface of human B lineage cells, including pre-B cells. B cells can be detected in peripheral blood and tissues. The antibody reacts with most B cell malignancies including chronic lymphocytic leukemia and most lymphomas, but not multiple myeloma.
Cell reactivity:
Normal:Stains all B lymphocytes in peripheral blood and spleen. Negative on granulocytes, monocytes, platelets, erythrocytes and T lymphocytes.
Clinical:
Immunogeno
Raji cells
Applicazioni
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
Sottocategoria di ricerca
Immunoglobuline & immunologia
This Anti-Human B cells CD19 Antibody, clone FMC63 is validated for use in FC, IF for the detection of CD19.
This antibody is useful for enumerating normal B lymphocytes and typing B cell malignancies by flow cytometry and immunofluorescence.
μμ
Linkage
Sostituisce: CBL141
Stato fisico
Formato: purificato
Purified from mouse ascitic fluid. The antibody is supplied in 25 mM Tris-HCl buffer, 0.4 M NaCl, pH 8.0, containing 0.2% bovine serum albumin and 0.1% sodium azide. The characteristics of each lot are tested by electrophoresis and flow cytometry.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8 °C al massimo per 6 mesi. ° Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
AVVERTENZA: La soluzione dell′anticorpo monoclonale contiene azoturo di sodio 0,1% come conservante. A causa dei potenziali pericoli rappresentati dall′accumulo di questo materiale nelle tubature di scarico, i reagenti esausti vanno smaltiti con grandi volumi d′acqua.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Ye Lin et al.
Frontiers in neurology, 13, 808322-808322 (2022-03-18)
Myasthenia gravis (MG) is an autoimmune disease mediated by B cells secreting autoantibodies. Regulatory B (Breg) cells confirmed to have an immunosuppressive function play an important role in many autoimmune diseases. However, what about the changes in Breg cells in
Gladys S Ingle et al.
British journal of haematology, 140(1), 46-58 (2007-11-10)
CD19 and CD21 (CR2) are co-receptors found on B-cells and various B-cell lymphomas, including non-Hodgkin lymphoma. To evaluate their suitability as targets for therapy of such lymphomas using internalization-dependent antibody-drug conjugates [such as antibody-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate, (N2'-deacetyl-N2'-(3-mercapto-1-oxopropyl)-maytansine) (MCC-DM1) conjugates, which require lysosomal
Andreas Weigert et al.
Nature communications, 13(1), 6078-6078 (2022-10-15)
Fibrocytes are bone marrow-derived monocytic cells implicated in wound healing. Here, we identify their role in lung cancer progression/ metastasis. Selective manipulation of fibrocytes in mouse lung tumor models documents the central role of fibrocytes in boosting niche features and
José M Díez et al.
Stem cell research & therapy, 6, 28-28 (2015-04-19)
Fetal bovine serum (FBS) is an animal product used as a medium supplement. The animal origin of FBS is a concern if cultured stem cells are to be utilized for human cell therapy. Therefore, a substitute for FBS is desirable.
Arantxa Blázquez-Prunera et al.
Stem cell research & therapy, 8(1), 103-103 (2017-04-30)
Mesenchymal stem cells (MSCs) show promising characteristics for their use in advanced therapy medicinal products. However, there are some unresolved concerns, such as the use of animal components for their expansion. In this study we assessed the suitability of a