MABF191
Anti-CSF1 Antibody, clone 2D10
ascites fluid, clone 2D10, from mouse
Sinonimo/i:
Macrophage colony-stimulating factor 1, CSF-1, M-CSF, MCSF, Lanimostim, Processed macrophage colony-stimulating factor 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CSF1(1435)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected human recombinant CSF1 protein.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
Human recombinant CSF1 protein