MABE1930
Anti-SIRT2 Antibody, clone 7G5
Sinonimo/i:
EC:2.3.1.286, NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-2, NAD-dependent protein defatty-acylase sirtuin-2, Regulatory protein SIR2 homolog 2, SIR2-like protein 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7G5, monoclonal
PM
calculated mol wt 43.18 kDa
observed mol wt ~40 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
Sequenza dell’epitopo
C-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... SIRT2(22933)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Human cerebral cortex tissue extracts.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SIRT2 in Human cortex tissue extract.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SIRT2 in Western Blotting application. (Pandithage, R., et al. (2008). J Cell Biol. 180(5):915-29).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated SIRT2 in Immunoprecipitation application (Pandithage, R., et al. (2008). J Cell Biol. 180(5):915-29).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1