Documenti fondamentali
MAB1951F
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-integrina β1, clone P4G11, coniugato con FITC
clone P4G11, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD29
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P4G11, monoclonal
Reattività contro le specie
rabbit, monkey, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB1(3688)
Specificità
Integrina beta1 umana. L′ epitopo riconosciuto da MAB1951F è Ca2+ dipendente.
Immunogeno
Cellule endoteliali umane attivate con IL-1beta
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Il prodotto MAB1951F è stato concepito principalmente per l'analisi di FACS su cellule vive o debolmente fissate in paraformaldeide. Il Ca++ deve essere presente in tutte le soluzioni per mantenere il contatto dell'anticorpo con l'antigene. La diluizione tipica è di 1:100 per 1 x 10(6) cellule. Si raccomandano lavaggi utilizzando PBS completo (contenente Ca++ e Mg++) e BSA 1%.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Questo anticorpo anti-integrina β1, clone P4G11, coniugato con FITC, permette di rivelare l′integrina β1 ed è convalidato per l′uso in FC, IF, IH.
Sotto categoria di ricerca
Integrine
Stato fisico
Immunoglobuline coniugate con fluoresceina e purificate con proteina A in PBS 0,02 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6, azoturo di sodio 0,1%.
Stoccaggio e stabilità
Mantenere a 2-8 °C al massimo per 6 mesi dalla data di ricevimento. Evitare congelamenti e scongelamenti ripetuti. Tenere al riparo dalla luce
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Hormonal regulation of galectin 3 in trophoblasts and its effects on endometrium.
Huan Yang,Hugh S Taylor,Caixia Lei,Chao Cheng,Wei Zhang
Reproductive Sciences null
Accumulation of acetylcholine receptors is a necessary condition for normal accumulation of acetylcholinesterase during in vitro neuromuscular synaptogenesis.
De La Porte, S, et al.
The European Journal of Neuroscience, 10, 1631-1643 (1998)
Interactions between galectin-3 and integrinbeta3 in regulating endometrial cell proliferation and adhesion.
Lei CX, Zhang W, Zhou JP, Liu YK
Human Reproduction null
Robert D Hillman et al.
Cellular microbiology, 15(5), 727-741 (2012-11-14)
Rickettsia conorii, a member of the spotted fever group (SFG) of the genus Rickettsia and causative agent of Mediterranean spotted fever, is an obligate intracellular pathogen capable of infecting various mammalian cell types. SFG rickettsiae express two major immunodominant surface
Grit Zahn et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 51(2), 1028-1035 (2009-10-10)
To explore the role of integrin alpha5beta1 in proliferative vitreoretinopathy (PVR) pathogenesis by evaluating the expression alpha5beta1 on ARPE-19 cells and patient proliferative membranes, quantifying the inhibitory effects of JSM6427 (a small molecule alpha5beta1 inhibitor) on ARPE-19 cell adhesion and