MABE1886
Anti-BMAL1 (ARNTL) Antibody, clone B1BH2
clone B1BH2, from mouse
Sinonimo/i:
Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like protein 1, BMAL1b′, Brain and muscle ARNT-like 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
B1BH2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
chicken ... Arntl(374115)
human ... ARNTL(406)
mouse ... Arntl(11865)
rat ... Arntl(29657)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected BMAL1 (ARNTL) in Western Blotting applications (Yoshitane, H., et. al. (2009). Mol Cell Biol. 29(13):3675-86; Yoshitane, H., et. al. (2012). EMBO Rep. 13(5):455-61).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected BMAL1 (ARNTL) in NIH/3T3 cell lysate.