ABE2599
Anti-BMAL1
from guinea pig
Sinonimo/i:
Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like protein 1, Arnt3, Brain and muscle ARNT-like 1, HIF-1beta
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
guinea pig
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-chip)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARNTL(406)
mouse ... Arntl(11865)
rat ... Arntl(29657)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected BMAL1 in Beta-TC6 cell DNA used for chip assays (Perelis, M., et. al. (2015). Science. 350(6261):aac4250).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg of this antibody detected BMAL1 in HeLa cell nuclear extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2