MAB1924-C
Anticorpo anti-laminina alpha5, clone 4C7 (privo di liquido ascitico)
clone 4C7, from mouse
Sinonimo/i:
Laminin-10 subunit alpha, Laminin-11 subunit alpha, Laminin-15 subunit alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4C7, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LAMA5(3911)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Saggio di neutralizzazione: un lotto rappresentativo ha rilevato la subunità alfa 5 della laminina in globuli rossi (RBC) di pazienti di anemia falciforme (Hb SS) aderenti a una superficie rivestita di laminina placentare umana (Lee, S.P., et al. (1998). Blood. 92(8): 2951-2958).
Saggio ELISA: un lotto rappresentativo ha rilevato la subunità alfa 5 della laminina nella laminina-10 (5 1 1) ricombinante umana (rh) e nella laminina-11 (5 2 1), ma non nella laminina-8 (4 1 1) (Wondimu, Z., et al. (2013). PLoS One. 8(1):e53648).
Saggio di immunofluorescenza: un lotto rappresentativo ha rilevato la subunità alfa 5 della laminina mediante immunoreattività in criosezioni di pelle e di rene umani (Wondimu, Z., et al. (2013). PLoS One. 8(1):e53648).
Immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo ha immunoprecipitato la subunità alfa 5 della laminina nella laminina-10 ( 5 1 1) dal terreno di coltura di cellule A549 (Wondimu, Z., et al. (2013). PLoS One. 8(1):e53648).
Struttura cellulare
Qualità
Saggio di immunoprecipitazione: 10 µg di questo anticorpo hanno immunoprecipitato la subunità alfa 5 della laminina in 500 µg di lisato di cellule A431.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1