MAB1921P
Anti-Laminin beta 1 (LAMB1) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 4E10
Sinonimo/i:
Laminin B1 Chain
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Laminin β1 Antibody, clone 4E10, clone 4E10, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LAMB1(3912)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
ECM Proteins
Immunoprecipitation
Immunoflurescence
ELISA
Immunoaffinity chromatography
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2