MABE1121
Anti-Ago1 Antibody, clone 4B8
clone 4B8, from rat
Sinonimo/i:
Protein argonaute-1, Argonaute1, hAgo1, Argonaute RISC catalytic component 1, Eukaryotic translation initiation factor 2C 1, eIF-2C 1, eIF2C 1, Putative RNA-binding protein Q99, Ago1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B8, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AGO1(26523)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Ago1-containing messenager ribonucleoprotein (mRNP) complexes primarily in the low density fractions of sucrose gradient-fractionated HEK293 lysate (Höck, J., et al. (2007). EMBO Rep. 8(11):1052-1060).
Immunoprecipitation Analysis: Representative lots immunoprecipitated FLAG-tagged Ago1, but not FLAG-tagged Ago2, Ago3, or Ago4 (Ender, C., et al. (2008). Mol. Cell. 32(4):519-528; Beitzinger, M., et al. (2007). RNA Biol. 4(2):76-84).
RNA Binding Protein Immunoprecipitation (RIP): Representative lots co-immunoprecipitated Ago1-associated RNAs, including mRNAs, miRNAs, and snoRNAs from human cell lysates (Li, Z., et al. (2009). J. Virol. 83(24):12751-12758; Ender, C., et al. (2008). Mol. Cell. 32(4):519-528; Beitzinger, M., et al. (2007). RNA Biol. 4(2):76-84).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Ago1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1