SAB4200085
Monoclonal Anti-AGO2 antibody produced in rat
~1.5 mg/mL, clone 11A9, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
AGO2 Antibody - Monoclonal Anti-AGO2 antibody produced in rat, Ago2 Antibody, Anti-Argonaute 2, Anti-EIF2C2 eukaryotic translation initiation factor 2C, 2, Anti-Q10
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
11A9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~85 kDa
Reattività contro le specie
monkey, rat, human, mouse, bovine
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extracts
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AGO2(27161)
rat ... Ago2(59117)
Descrizione generale
Applicazioni
- immunofluorescent localization
- western blot analysis
- immunoprecipitation.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Ago RIP to Isolate microRNA and their Targets Using Imprint® RNA Immunoprecipitation Kit