Key Documents
MABE1084
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-complessi covalenti topoisomerasi I/DNA, clone 1.1A
clone 1.1A, from mouse
Sinonimo/i:
Topoisomerase I-DNA covalent complex, DNA topoisomerase 1-DNA covalent complex, Topo I-DNA covalent complex, TopoI cc, TopoIcc
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1.1A, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
ELISA: suitable
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TOP1(7150)
Descrizione generale
La DNA topoisomerasi I (EC 5.99.1.2; UniProt P11387; nomi alternativi: DNA topoisomerasi 1, Topo I) nell′uomo è codificata dal gene TOP1 (o TOPI) (Gene ID 7150). La topoisomerasi I rilassa il DNA a doppio filamento (dsDNA) alleviando la tensione torsionale di questa molecola. La sua azione si esplica attraverso il taglio selettivo di uno dei due filamenti del dsDNA per consentire all'estremità 3′-idrossi tagliata di ruotare intorno al filamento non tagliato, mentre l'estremità 5′-fosforilica del DNA tagliato forma un legame fosfodiesterico covalente con un residuo di tirosina sulla topoisomerasi I. Quindi, l'estremità 3′-idrossi tagliata attacca il legame fosfodiesterico DNA-topoisomerasi I, promuovendo la ligazione del filamento di DNA tagliato. Quindi, a ogni ciclo di taglio/ligazione catalizzato dalla topoisomerasi I viene rimosso un superavvolgimento. Le camptotecine sono molto utilizzate per il trattamento del cancro; questi farmaci si intercalano al DNA nel sito attivo della topoisomerasi I, inibendo la fase di ri-ligazione dell'enzima e spostando l'equilibrio verso i complessi covalenti topoisomerasi I-DNA e non topoisomerasi I libera e DNA. L'interazione di questi complessi covalenti topo I/DNA stabilizzati dai farmaci con le forche di replicazione in avanzamento o con i complessi di trascrizione provoca ulteriori danni al DNA e, infine, la morte cellulare.
Specificità
Il clone 1.1A riconosce specificamente i complessi covalenti topoisomerasi I/DNA, ma non la topoisomerasi I libera, non complessata con il DNA, individuando la fosforilazione in Tyr723 nel sito attivo della topoisomerasi I (Patel, A.G., et al, (2016). 44(6):2816-2826).
Immunogeno
Epitopo: Topo I con pTyr723.
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla sequenza della topoisomerasi I umana con Tyr723 fosforilata che si lega al sito attivo sul DNA.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Citometria a flusso: questo anticorpo alla concentrazione di 1,0 µg/mL ha permesso di rivelare i complessi covalenti tra topoisomerasi I/DNA nelle cellule di cancro del colon umano HCT116 trattate con Topotecan.
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo di questo anticorpo alla concentrazione di 10 µg/mL ha permesso di rivelare i complessi covalenti topoisomerasi I/DNA in cellule di carcinoma polmonare umano A549 trattate con Topotecan (gentile concessione del Dr. Scott H. Kaufmann, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA).
Citometria a flusso: un lotto rappresentativo di questo anticorpo alla concentrazione di 10 µg/mL ha permesso di rivelare i complessi covalenti topoisomerasi I/DNA in cellule di cancro del colon umano HCT116 trattate con Topotecan (gentile concessione del Dr. Scott H. Kaufmann, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA).
Slot Blot: un lotto rappresentativo di questo anticorpo ha rivelato i complessi covalenti topoisomerasi I/DNA, stabilizzati o meno da Topotecan (TPT), ma non la topoisomerasi I libera (non complessata con il DNA), utilizzando il metodo di slot blot su lisati frazionati con gradiente di CsCl2 ottenuti da cellule A549 trattate e non trattate con TPT (Patel, A.G., et al, (2016). 44(6):2816-2826).
Slot Blot: un lotto rappresentativo ha rivelato un aumento dei complessi covalenti topoisomerasi I/DNA dipendente dalla dose di TPT in lisati ottenuti da cellule A549 e HCT116 trattate con TPT (Patel, A.G., et al, (2016). 44(6):2816-2826).
Slot Blot: un lotto rappresentativo ha rivelato i complessi covalenti topoisomerasi I/DNA stabilizzati in lisati di cellule A549 trattate con camptotecine (CPT, SN-38, TPT) o indenoisochinoline (NSC 314622, NSC 725776, NSC 743400), ma non con analoghi nucleosidici (citarabina e gemcitabina) (Patel, A.G., et al, (2016). 44(6):2816-2826).
ELISA: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare il peptide immunogeno corrispondente alla sequenza della topoisomerasi I umana con Tyr723 fosforilata che si lega al sito attivo sul DNA ma non il peptide con Tyr273 fosforilata con il metodo ELISA diretto (non a sandwich) (Patel, A.G., et al, (2016). 44(6):2816-2826).
Immunocitochimica: a seguito del trattamento con Topotecan di cellule A549, con un lotto rappresentativo di questo anticorpo è stato evidenziato un drastico aumento dose-dipendente dei complessi covalenti topoisomerasi I/DNA in sede extra-nucleolare, mentre nelle cellule non trattate, i complessi, in numero minore, risultavano localizzati solo nei nucleoli (Patel, A.G., et al, (2016). 44(6):2816-2826).
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo ha identificato una formazione temporalmente e spazialmente distinta dei foci (piccole aree di colorazione puntiforme) nucleari dei complessi covalenti topoisomerasi I/DNA rispetto a quelli di γH2AX e Rad51 in cellule A549 trattate o meno con TPT (Patel, A.G., et al, (2016). 44(6):2816-2826).
L′anticorpo anti-complessi covalenti topoisomerasi I/DNA, clone 1.1A, riconosce i complessi covalenti tra topoisomerasi I e DNA e trova applicazione in immunocitochimica, citometria a flusso, Dot Blot, ELISA.
Sottocategoria di ricerca
Biologia della cromatina
Qualità
Valutata mediante immunocitochimica in cellule ci carcinoma polmonare umano A549 trattate con Topotecan.
Immunocitochimica: questo anticorpo alla concentrazione di 10 µg/mL ha permesso di rivelare i complessi covalenti tra topoisomerasi I e DNA nelle cellule di carcinoma polmonare umano A549 trattate con Topotecan.
Descrizione del bersaglio
Calcolato a 90,7 kDa.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2bκ purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Shih-Chieh Chiang et al.
Science advances, 3(4), e1602506-e1602506 (2017-05-17)
Breakage of one strand of DNA is the most common form of DNA damage. Most damaged DNA termini require end-processing in preparation for ligation. The importance of this step is highlighted by the association of defects in the 3'-end processing
Angela M Mabb et al.
PloS one, 11(5), e0156439-e0156439 (2016-05-28)
Topoisomerase 1 (TOP1) inhibitors, including camptothecin and topotecan, covalently trap TOP1 on DNA, creating cleavage complexes (cc's) that must be resolved before gene transcription and DNA replication can proceed. We previously found that topotecan reduces the expression of long (>100
Amy Flor et al.
Cell chemical biology, 28(6), 776-787 (2020-12-23)
Topoisomerase 1 (Top1) reversibly nicks chromosomal DNA to relax strain accumulated during transcription, replication, chromatin assembly, and chromosome condensation. The Top1 poison camptothecin targets cancer cells by trapping the enzyme in the covalent complex Top1cc, tethered to cleaved DNA by
Syed Moiz Ahmed et al.
PloS one, 14(5), e0215696-e0215696 (2019-05-09)
The transient build-up of DNA supercoiling during the translocation of replication forks threatens genome stability and is controlled by DNA topoisomerases (TOPs). This crucial process has been exploited with TOP poisons for cancer chemotherapy. However, pinpointing cellular determinants of the
Laetitia Mouly et al.
Cell death & disease, 9(9), 931-931 (2018-09-14)
RHO GTPases regulate essential functions such as the organization of the actin cytoskeleton. The classic members cycle between an active GTP-bound and an inactive GDP-bound conformation whereas atypical members are predominantly GTP-bound. Besides their well-established role, the classic RHO GTPases