Documenti fondamentali
MABD116
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Dux4, clone 9A12
clone 9A12, from mouse
Sinonimo/i:
double homeobox protein 4, Double homeobox protein 10, Double homeobox protein 4/10, Dux-4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9A12, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Dux4 è una proteina omeodominio caratterizzata da una sequenza amminoacidica simile a quella delle proteine Pax3 e Pax7. Difetti a carico di Dux4 possono provocare la distrofia muscolare facio-scapolo-omerale (FSHD), caratterizzata da debolezza dei muscoli di viso, parte superiore del braccio e del cingolo scapolare. L'espressione ectopica di Dux nel muscolo scheletrico attiva l'espressione dei geni associati allo sviluppo delle cellule staminali e germinali e, in caso di sua sovraespressione nelle cellule somatiche, può condurre a morte cellulare.
Immunogeno
Epitopo: dominio di: regione C-terminale
Proteina ricombinante corrispondente al dominio della: regione C-terminale della proteina Dux4 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Ricerca su cellule staminali
La proteina Dux4 può essere rivelata grazie a questo anticorpo monoclonale di topo anti-Dux4, clone 9A12, convalidato per Western blotting, ICC, saggio di spostamento della mobilità isoelettrica & IP.
Sottocategoria di ricerca
Fisiologia muscolare
Trasduzione del segnale nell'ambito dello sviluppo
È stato dimostrato che questo anticorpo ha applicabilità nelle analisi di immunocitochimica (Dixit et. al. (2007), nei saggi di spostamento della mobilità elettroforetica (Dixit et al. 2007) e nell'immunoprecipitazione (Anseau et. al. (2009).
Qualità
Valutata mediante Western blotting in lisato di tessuto muscolare scheletrico umano. Analisi di Western blotting: questo anticorpo diluito 1:250 ha rivelato Dux4 in un lisato di tessuto muscolare scheletrico umano.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~58 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Purificato con proteina G
Surnatante di IgG1κ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto di muscolare scheletrico umano.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Eugénie Ansseau et al.
PloS one, 4(10), e7482-e7482 (2009-10-16)
Facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD) is a dominant disease linked to contractions of the D4Z4 repeat array in 4q35. We have previously identified a double homeobox gene (DUX4) within each D4Z4 unit that encodes a transcription factor expressed in FSHD but
Eugénie Ansseau et al.
Genes, 8(3) (2017-03-10)
FacioScapuloHumeral muscular Dystrophy (FSHD) is one of the most prevalent hereditary myopathies and is generally characterized by progressive muscle atrophy affecting the face, scapular fixators; upper arms and distal lower legs. The FSHD locus maps to a macrosatellite D4Z4 repeat
Louise A Moyle et al.
eLife, 5 (2016-11-15)
Facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD) involves sporadic expression of DUX4, which inhibits myogenesis and is pro-apoptotic. To identify target genes, we over-expressed DUX4 in myoblasts and found that the receptor tyrosine kinase Ret was significantly up-regulated, suggesting a role in FSHD.
Céline Vanderplanck et al.
Skeletal muscle, 8(1), 2-2 (2018-01-14)
Facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD) is associated with DNA hypomethylation at the 4q35 D4Z4 repeat array. Both the causal gene DUX4 and its homolog DUX4c are induced. DUX4c is immunodetected in every myonucleus of proliferative cells, while DUX4 is present in