MABC612
Anti-Procadherin FAT1 Antibody, clone C257
clone C257, from mouse
Sinonimo/i:
Cadherin family member 7, Cadherin-related tumor suppressor homolog, Protein fat homolog
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C257, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FAT1(2195)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL from a representative lot detected Procadherin FAT1 in 10 µg of FAT1 transfected MDA-MB-231 and MDA-MB-468 cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Procadherin FAT1 in C257 cell lysate. (Courtesy of Dr. R. Thorne, U of Newcastle, AU.)
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Procadherin FAT1 in 10 µg of FAT1 transfected NIH-3T3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1