Documenti fondamentali
SML2593
Sigma-Aldrich
MS0021570
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-(Benzylsulfanyl)-N-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-(Benzylthio)-N-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, MS 21570, MS0021570_1, N-Methyl-5-[(phenylmethyl)thio]-1,3,4-thiazadiazol-2-amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11N3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
MS0021570 is a potent antagonist of GPR171, a G protein-coupled receptor of BigLEN (b-LEN), which is a neuropeptide derived from proSAAS and involved in regulation of feeding. MS0021570 had a IC50 value of 220 nM. It was shown to block inceases in food intake and to reduce anxiety-like behavior and fear conditioning in mice.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)