MABC598
Anti-PACS2 Antibody, clone 9F12.2
clone 9F12.2, from mouse
Sinonimo/i:
Phosphofurin acidic cluster sorting protein 2, PACS1-like protein, PACS2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9F12.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Pacs2(217893)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PACS2 in 10 µg of rat hippocampus tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1