MABC28
Anti-RIP3 Antibody, clone 6E6.2
clone 6E6.2, from mouse
Sinonimo/i:
Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 3, RIP-like protein kinase 3, Receptor-interacting protein 3, RIP-3
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6E6.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected RIP3 in rat pancreas tissue.
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RIP3 in 10 µg of human pancreas tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Isoform 3 (~25 kDa) may be observed in some lysates. An uncharacterized band may be observed at ~16 kDa in some lysates.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human pancreas tissue lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1