MABC1640
Anti-RIPK3/RIP3 Antibody, clone 1H2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H2, monoclonal
PM
calculated mol wt 56.89 kDa
observed mol wt ~57 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in HT-29 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected RIPK3/RIP3 in HT-29 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RIPK3/RIP3 in Western Blotting applications (Samson, A.L., et. al. (2020). Nat Commun. 11(1):3151).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected RIPK3/RIP3 in Immunofluorescence applications (Samson, A.L., et. al. (2021). Cell Death Differ. https://doi.org/10.1038/s41418-021-00742-x).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1