MABC1824
Anti-phospho-MYO10 (Ser1060/1062/1066) Antibody, clone 2C10-6
Sinonimo/i:
Unconventional myosin-10, Unconventional myosin-X
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C10-6, monoclonal
PM
calculated mol wt 237.35 kDa
observed mol wt ~260 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... MYO10(4651)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in lysate U20S cells transfected with GFP-MYO10.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:250 dilution of this antibody detected phospho-MYO10 (Ser 1060/1062/1066) in U20S cells stably transfected with GFP-MYO10, but not in lysate from cells with MYO10 knockout.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected p-MYO10 (Ser1060/1062/1066) in Immunocytochemistry application (Pozo, F. M., et al. (2021). Sci Adv. 7(38); eabg6908).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected p-MYO10 (Ser1060/1062/1066) in Western Blotting application (Pozo, F. M., et al. (2021). Sci Adv. 7(38); eabg6908).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1