SIMPAKKD2
Kit: Purificazione SimPak® 2
For Simplicity® systems with Elix® / RO / distilled water feed
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 kit
Compatibilità
for use with Simplicity®
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il kit di purificazione SimPak® 2 contiene Purification Pack, SimFilter, e un filtro di sfiato del serbatoio da 0.05 μm Kit di purificazione SimPak® 2 per l′uso con sistemi SIMPLICITY® alimentati con acqua ELIX® / RO / distillata.
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany