MABC1177
Anti-Stat3b Antibody, clone 516 G10H9
clone 516 G10H9, from mouse
Sinonimo/i:
Signal transducer and activator of transcription 3b, Stat3b, Acute-phase response factor, spliced isoform 3, DNA-binding protein APRF, spliced isoform 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
516 G10H9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STAT3(6774)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Transcription Factors
Western Blotting Analysis: A representative lot specifically detected Stat3β (a.a. 127–722) GFP fusion protein, but not Stat3α (a.a. 127–770) or Stat3βΔCT7 (a.a. 127–717) GFP fusion that lacks Stat3β C-terminal end 7-a.a. (CT7) sequence (Bharadwaj, U., et al. (2014). Cancers (Basel). 6(4):2012-2034).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot specifically immunoprecipitated human Stat3β (a.a. 127–722) GFP fusion protein, but not Stat3α (a.a. 127–770) GFP fusion protein, exogenously expressed in MEFs lacking endogenous murine Stat3 (Bharadwaj, U., et al. (2014). Cancers (Basel). 6(4):2012-2034).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 0.5 µg of human Stat3β (a.a. 127–722) GFP fusion protein.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1