MAB8151-I
Anti-West Nile Virus/Kunjin Antibody, Envelope Antibody, clone 3.91D
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3.91D, monoclonal
PM
calculated mol wt 31.89 kDa
observed mol wt ~50 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
virus
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3
Sequenza dell’epitopo
N-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
vaccinia virus ... poly> POLY(912267)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting with recombinant West Nile Virus envelope protein.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected recombinant West Nile Virus envelope protein.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected West Nile Virus/Kunjin, Envelope protein in Western Blotting applications (Maeda, A., et al. (2009). Virus Res.;144(1-2):35-43; Saiyasombat, R., et al. (2014). Virol J.;11:150; Blitvich, B.J., et al. (2016). Am J Trop Med Hyg.;95(5):1185-1191).
ELISA Analysis: Various dilutions of this antibody detected recombinant West Nile Virus/Kunjin, Envelope protein.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected West Nile Virus/Kunjin, Envelope protein in Immunofluorescence applications (Maeda, A., et al. (2009). Virus Res.;144(1-2):35-43; Osorio, J.E., et al. (2012). Am J Trop Med Hyg.;87(3):565-72).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1