MAB5618
Anti-Serotonin Transporter Antibody
ascites fluid, Chemicon®
Sinonimo/i:
SERT
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
primate, human
Non deve reagire con
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HTT(3064) , SLC6A4(6532)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1