MAB5408
Anti-Histamine Antibody, pain
Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgA
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
The cross-reactivities were determined using an ELISA test by competition experiments with the following compounds:
Compound Cross-reactivity
Histamine-HD-BSA 1
1-Methyl-Histamine-HD-BSA 1
Histamine-G-BSA 1/>50,000
Histamine-GA-BSA 1/>50,000
Abbreviations:
(HD) Hexamethylene diisocyanate
(G) Glutaraldehyde
(GA) Glutaric anhydride
(BSA) Bovine Serum Albumin
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry: 1:1,000-1:2,500
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2