Documenti fondamentali
09-038-I
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-SOX17
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Transcription factor SOX-17
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Sox17(20671)
Descrizione generale
Il fattore di trascrizione SOX-17 (UniProt: Q61473; noto anche come SOX-17) è codificato dal gene Sox-17 (Gene ID: 20671), in specie murine. La proteina Sox17 è un membro della famiglia di fattori di trascrizione SOX (SRY-related HMG-box) coinvolti nella regolazione dello sviluppo embrionale e nella determinazione del destino cellulare. Si lega alle sequenze 5′-AACAAT-3 o 5′-AACAAAG-3′ e modula la regolazione trascrizionale via WNT3A. Si ritiene che Sox17 agisca a monte del sistema Notch e a valle della via canonica di Wnt e che agisca mettendo in collegamento queste due vie di segnalazione. È coinvolto nella regolazione della formazione delle cellule che si svilupperanno in tessuti di origine endodermica come pancreas e fegato. SOX17 è il regolatore chiave del destino delle cellule germinali primordiali umane (hPGSc) ed è considerato uno dei marcatori più precoci. E il fattore di trascrizione implicato nella regolazione delle cellule progenitrici degli oligodendrociti, nel mantenimento delle cellule staminali ematopoietiche fetali e nella formazione delle cellule muscolari cardiache. Nelle prime fasi dello sviluppo embrionale SOX17 è espresso selettivamente nelle cellule endoteliali delle arterie, questa distribuzione viene mantenuta anche dopo la nascita e nell'adulto. L'inattivazione di SOX17 nelle cellule endoteliali di embrione di topo determina una mancata differenziazione delle arterie e un deficit del rimodellamento vascolare, il che si traduce nella morte dell'embrione in utero. (Rif.: Corada, M., et al. (2013). Nat. Communications 4, 2609; Niakan, KK et al. (2010). Gene Dev. 24(3): 312-326).
Specificità
Questo anticorpo policlonale è in grado di rilevare Sox17 in uomo, topo e ratto. Riconosce un epitopo situato in una sequenza di 17 aminoacidi nella regione N-terminale.
Immunogeno
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente a una sequenza di 17 aminoacidi nella regione N-terminale di Sox17 murino.
Applicazioni
Analisi mediante Western blotting: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 2 µg/mL ha permesso di rivelare SOX17 in 10 µg di lisato di tessuto di midollo spinale umano.
Analisi in immunofluorescenza: Una diluizione 1:150-300 di un lotto rappresentativo ha rilevato SOX17 in tessuti di testicolo umano e colon di ratto.
Analisi immunoistochimica: Una diluizione 1:50-250 di un lotto rappresentativo ha rilevato SOX17 in tessuto di prostata umana, stomaco di topo e utero di ratto.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anti-SOX17, No. Cat. 09-038-I, è un anticorpo policlonale di coniglio altamente specifico diretto contro il fattore di trascrizione SOX-17, è stato testato in immunoistochimica (paraffina), immunofluorescenza e Western blotting.
L′anticorpo anti-SOX17, Cat. No. 09-038-I-25UG, è un anticorpo policlonale di coniglio altamente specifico diretto contro il fattore di trascrizione SOX-17. E′ stato testato in analisi di Western blotting, immunofluorescenza e immunoistochimica (paraffina).
Western blotting: una concentrazione pari a 2 µg/mL di un lotto rappresentativo ha rilevato SOX17 in 10 µg di lisato di tessuto di midollo spinale umano.
Immunofluorescenza: diluizioni 1:150-300 di un lotto rappresentativo hanno rilevato SOX17 in tessuti di testicolo umano e di colon di ratto.
Immunoistochimica: Una diluizione 1:50-250 di un lotto rappresentativo ha rilevato SOX17 in tessuti di prostata umana, stomaco di topo e utero di ratto.
Qualità
Valutato mediante Western Blotting in cellule staminali umane H9.
Western Blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 2 µg/mL ha rivelato la proteina SOX17 in 10 µg di lisato di cellule staminali umane H9.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~40 kDa; 44,65 kDa calcolati. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Linkage
Sostituisce: 09-038
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Anticorpo policlonale di coniglio purificato, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 150 mM e azoturo di sodio 0,05%.
Purificato per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1