MAB4419A4
Anti-OCT-4 [POU5F1] Antibody, clone 7F9.2, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 7F9.2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
POU domain class 5, transcription factor 1, Octamer-binding protein 3, Oct-3, Octamer-binding protein 4, Oct-4, Octamer-binding transcription factor 3, OTF-3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7F9.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POU5F1(5460)
mouse ... Pou5F1(18999)
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2