MAB4385
Anti-TRA-1-85 Antibody, blood group Antigen Ok(a), clone TRA-1-85
clone TRA-1-85, Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TRA-1-85, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
SPECIES REACTIVITIES:
Refer to comments regarding specificity
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation
Immunoblotting
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Hemopoietic cells and a wide range of normal human tissues
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2