WH0057167M3
Monoclonal Anti-SALL4 antibody produced in mouse
clone 6E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DRRS, Anti-HSAL4, Anti-MGC133050, Anti-dJ1112F19.1, Anti-sal-like 4 (Drosophila)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6E3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SALL4(57167)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PKEILAPSVNVDPVVWNQYTSMLNGGLAVKTNEISVIQSGGVPTLPVSLGATSVVNNATVSKMDGSQSGISADVEKPSATDGVPKHQFPHFLEENKIAVS
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol