MAB4092
Anti-P-Selectin Glycoprotein Ligand-1 Antibody, clone KPL-1
clone KPL-1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
PSGL-1, CD162
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
KPL-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Non deve reagire con
rat (Snapp, KR et al 1998; Baisse, B et al 2007), pig (Snapp, KR et al 1998; Baisse, B et al 2007), bovine (Snapp, KR et al 1998; Baisse, B et al 2007), equine (Snapp, KR et al 1998; Baisse, B et al 2007)
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SELPLG(6404)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
FACS {Snapp, KR et al 1998}.
Immunoprecipitation: 0.5% triton X-100 in TBS with proteinase inhibitors; 5 µg/500µL of whole cell lysate (350-500mg/mL total protein).
Functional blocking of P-selectin {Snapp KR et al 1998}.
Immunohistochemistry: Fresh frozen, acetone fixed sections
Immunohistochemistry in paraffin embedded tissues: formalin fixed, pretreatment standard citric acid pH 6.0, microwave treatment is recommended 1:50-1:200
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2