MAB3482
Anti-Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Antibody, clone MM13-4
clone MM13-4, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CFTR
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MM13-4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Non deve reagire con
mouse, shark
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CFTR(1080)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunoprecipitation
Immunofluorescence
Note: Does not work on paraffin embedded tissue.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2