Documenti fondamentali
MAB3480
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-CFTR, a.a. 1370-1380, clone M3A7
clone M3A7, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CFTR
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M3A7, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Non deve reagire con
mouse, shark, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CFTR(1080)
Descrizione generale
Il CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator) è una proteina integrale di membrana coinvolta nel trasporto degli ioni cloruro. Si trova sulla superficie delle cellule epiteliali che rivestono i polmoni e altri organi. Alterazioni a carico del CFTR sono responsabili della fibrosi cistica.
La fibrosi cistica (FC) è una malattia genetica comune e letale causata da mutazioni del gene che codifica per il fattore di conduttanza transmembrana della fibrosi cistica, un canale del cloro regolato dal cAMP. Il 70% circa dei casi di FC condivide la delezione di una fenilalanina in posizione 508 (delta F508) che si traduce in un alterazione del trasporto del cloro. Il fatto che la mutazione sia letale, il più delle volte a seguito dell′insorgenza di patologie a livello polmonare ed epatico, solleva la questione del perché questa malattia genetica sia così comune. Una possibile spiegazione è data fatto che il CFTR rappresenta la via utilizzata da Salmonella typhi per entrare nelle cellule epiteliali intestinali e che topi con delezioni eterozigoti e omozigoti di F508 hanno mostrato una riduzione rispettivamente dell'86% e del 100% nell'assorbimento di S. tiphy a livello della sottomucosa intestinale.
Specificità
Riconosce il regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR) umano. Riconosce un epitopo all'estremità C-terminale del secondo nucleotide binding domain nella regione dei residui 1370 - 1380
Immunogeno
Epitopo: a.a. 1370-1380
Proteina ricombinante corrispondente al dominio NBF2 del CFTR umano
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica, a.a. 1370-1380, clone M3A7, consente di determinare il livello del regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica & è citato in letteratura & è validato per l′uso in IC, IP & WB.
Sottocategoria di ricerca
Canali ionici & trasportatori
Western blot: 1μg/mL , non bollire, riconosce la proteina CTFR, 170kDa.
Immunoprecipitazione
Immunofluorescenza
Le cellule T84 di adenocarcinoma rappresentano un controllo positivo adeguato
Immunoistochimica: 1-50μg/mL su sezioni congelate fissate con acetone. Non funziona su tessuti inclusi in paraffina.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Descrizione del bersaglio
170 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobulina murina purificata con proteina A in fosfato di sodio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, con azoturo di sodio allo 0,1% come conservante.
Purificazione con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Si conserva per 1 anno dalla data di spedizione a 2–8°C. Suddividere in aliquote per evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento Per massimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
estratto totale di cellule T84.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
C terminus of nucleotide binding domain 1 contains critical features for cystic fibrosis transmembrane conductance regulator trafficking and activation.
Billet, A; Melin, P; Jollivet, M; Mornon, JP; Callebaut, I; Becq, F
The Journal of Biological Chemistry null
Establishment and characterization of a novel polarized MDCK epithelial cellular model for CFTR studies
Mendes, Filipa, et al
Cellular Physiology and Biochemistry, 16, 281-290 (2005)
Paul D W Eckford et al.
The Journal of biological chemistry, 287(44), 36639-36649 (2012-09-04)
The cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) acts as a channel on the apical membrane of epithelia. Disease-causing mutations in the cystic fibrosis gene can lead to CFTR protein misfolding as in the case of the F508del mutation and/or channel
Renaud Robert et al.
Molecular pharmacology, 73(2), 478-489 (2007-11-03)
The F508del mutation impairs trafficking of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) to the plasma membrane and results in a partially functional chloride channel that is retained in the endoplasmic reticulum and degraded. We recently used a novel high-throughput
Unusually common cystic fibrosis mutation in Portugal encodes a misprocessed protein.
Mendes, Filipa, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 311, 665-671 (2003)