MAB342-AF647
Anti-Galactocerebroside Antibody, clone mGalC Antibody, Alexa Fluor™ 647 conjugate
clone mGalC, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinonimo/i:
Galactocerebrocide, Galactosylceramide, GalC, GalCer
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 647
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
mGalC, monoclonal
Reattività contro le specie
rabbit, bovine, human, rat, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG3
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GALC(2581)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody immunostained non-permeabilzed rat schwann cells.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2