MAB342A4
Anticorpo anti-galattocerebroside, clone mGalC, coniugato con Alexa Fluor™488
clone mGalC, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
Galactoceramide, Galactocerebroside, Galactosylceramide, GalC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
mGalC, monoclonal
Reattività contro le specie
rabbit, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human, bovine (immunogen homology), chicken, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG3
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GALC(2581)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Qualità
Saggio immunocitochimico: questo anticorpo diluito 1:100 ha permesso di rivelare il galattocerebroside in oligodendrociti di ratto. Eseguito senza Triton.
Stato fisico
Risultati analitici
Oligodendrociti di ratto
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2