MAB3140
Anti-Na+/H+ Exchanger-1 Antibody, CT, clone 4E9
clone 4E9, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
NHE1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E9, monoclonal
Reattività contro le specie
amphibian, fish, avian, vertebrates (including including fish, amphibians, birds and mammals)
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse, mammals, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Compatibilità
not suitable for immunoprecipitation
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC9A1(6548)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Not recommended for immunoprecipitation.
Immunoblotting:
1:1,000 dilution used on a previous lot.
Optimal working dilutions must be determined by the user.
Qualità
Western Blot:
1:500 dilution of this lot detected Na+/H+ Exchanger-1 on 10 μg of Human Kidney lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Kidney tissue (basolateral membrane)
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1