AB3081
Anti-Na+/H+ Exchanger-1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
NHE1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat, bovine, mouse, pig
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC9A1(6548)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA: 1:100,000 using 50-100 ng control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2