Documenti fondamentali
MAB2262
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-trasportatore degli amminoacidi eccitatori 2, clone G6
clone G6, from mouse
Sinonimo/i:
Glutamate/aspartate transporter II, Sodium-dependent glutamate/aspartate transporter 2, Solute carrier family 1 member 2, excitatory amino acid transporter 2, excitotoxic amino acid transporter 2, glial high affinity glutamate transporter, solute carrier
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
G6, monoclonal
application:
ICC
IHC
WB
Reattività contro le specie:
mouse, human
tecniche:
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
6
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
G6, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (100% immunogen homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC1A2(6506)
Descrizione generale
L′attività del principale trasportato del glutammato nel SNC, ossia il trasportatore degli amminoacidi eccitatori 2 (noto anche come GLT1) può essere regolata dalla protein-chinasi C (PKC). È noto che l′attivazione della PKC da parte degli esteri del forbolo promuove l′internalizzazione clatrina-dipendente del trasportatore, seguita dalla sua degradazione da parte dei lisosomi. Tuttavia, i meccanismi molecolari che collegano l′attivazione della PNC all′internalizzazione del trasportatore degli amminoacidi eccitatori 2 non sono stati completamente elucidati. Il processo di internalizzazione può avere un ruolo nell′ubiquitinazione dei residui di lisina presenti nella coda C-terminale del trasportatore degli amminoacidi eccitatori 2. L′esposizione a forbolo-miristato-acetato (PMA) aumenta l′ubiquitinazione del trasportatore degli amminoacidi eccitatori 2 nelle cellule transfettate e nel cervello di ratto e questo trasportatore degli amminoacidi eccitatori 2 ubiquitinato si accumula nel compartimento intracellulare. L′attivazione della PKC induce l′ubiquitinazione di questi residui di lisina C-terminali nel trasportatore degli amminoacidi eccitatori 2 e questa modificazione media l′interazione del trasportatore con l′apparato di endocitosi.
Specificità
Questo anticorpo riconosce la regione C-terminale del fattore trasportatore degli amminoacidi eccitatori 2.
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Peptide lineare corrispondente alla regione C-terminale del trasportatore degli amminoacidi eccitatori 2 umano.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Questo anticorpo anti-trasportatore degli amminoacidi eccitatori 2, clone G6, è convalidato per l′uso in saggi di WB, IH e IC per la rivelazione del trasportatore degli amminoacidi eccitatori 2.
Saggio di Western blotting un precedente lotto alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare il trasportatore degli amminoacidi eccitatori 2 in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale umano.
Sottocategoria di ricerca
Trasduzione del segnale in neuroscienze
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto cerebrale di topo.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare la trasportatore degli amminoacidi eccitatori 2 in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di topo.
Descrizione del bersaglio
62 kDa
Stato fisico
Formato: purificata
IgG1κ monoclonali di topo purificate in tampone contenente tris-glicina 0,1 M pH 7,4, NaCl 150 M e azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8°C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto cerebrale di topo.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Keodavanh Chounlamountry et al.
Journal of neurochemistry, 134(5), 857-864 (2015-06-18)
Besides the well-described inflammatory and dysfunction effects on the respiratory tract, accumulating evidence indicates that ozone (O3 ) exposure also affects central nervous system functions. However, the mechanisms through which O3 exerts toxic effects on the brain remain poorly understood.
M Asada-Utsugi et al.
Molecular brain, 14(1), 23-23 (2021-01-27)
N-cadherin is a homophilic cell adhesion molecule that stabilizes excitatory synapses, by connecting pre- and post-synaptic termini. Upon NMDA receptor (NMDAR) activation by glutamate, membrane-proximal domains of N-cadherin are cleaved serially by a-disintegrin-and-metalloprotease 10 (ADAM10) and then presenilin 1(PS1, catalytic