454582
Anti-NMDAR 2B (984-1104) Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-N-Methyl-D-Aspartate Receptor 2B-Subunit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
rat, fish, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (1:1000-1:2000)
Immunoprecipitation (see comments)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Petralia, R.S., et al. 1994. J. Neurosci.14, 6102.
Ishii, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 2836.
Monyer, H., et al. 1992. Nature256, 1217.
WGK 1