MAB2146Z
Anti-ICAM-1 Antibody, clone P2A4, Azide Free
clone P2A4, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD54, MAB2146
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P2A4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ICAM1(3383)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry: for use on B cells, PBL, T cells
Immunoprecipitation
FACS
ELISA
Inhibits ICAM-1 dependent adhesive interactions
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2