MAB2014
Anti-OB-Cadherin Antibody, extracellular domain, clone 16A
clone 16A, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Cadherin-11
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
16A, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDH11(1009)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Immunohistochemistry: Frozen tissue sections. 1:25 - 1:50 dilution using avidin-biotinylated horseradish peroxidase complex (ABC) as detection protocol.
Immunocytochemistry: Methanol and paraformaldehyde-fixed cells
Optimal working dilutions must be determined by the end user.I/
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2