SAB5701421
Anti-REST/NRSF antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.27 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... REST(5978)
Descrizione generale
This gene encodes a transcriptional repressor that represses neuronal genes in non-neuronal tissues. It is a member of the Kruppel-type zinc finger transcription factor family. It represses transcription by binding a DNA sequence element called the neuron-restrictive silencer element. The protein is also found in undifferentiated neuronal progenitor cells and it is thought that this repressor may act as a master negative regular of neurogenesis. Alternatively spliced transcript variants have been described [provided by RefSeq, Jul 2010]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human REST/NRSF
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5701421-100UL | 4065267667959 |