Documenti fondamentali
MAB1964
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-integrina β4, clone 3E1
ascites fluid, clone 3E1, Chemicon®
Sinonimo/i:
CD104
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
3E1, monoclonal
application:
FACS
ICC
IHC
IP
Reattività contro le specie:
human
tecniche:
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
citations:
37
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB4(3691)
Descrizione generale
L'integrina beta 4 è una glicoproteina che, in associazione all'integrina a6, forma il complesso a6/b4. Il complesso integrina alfa 6/beta 4 è un recettore per la laminina. Svolge un ruolo strutturale cruciale nell'emidesmosoma delle cellule epiteliali. Difetti del gene che codifica per l'integrina beta 4 causano l'epidermolisi bollosa letale con atresia pilorica (EB PA), nota anche come epidermolisi bollosa giunzionale con atresia pilorica (PA-JEB) o aplasia cutis congenita con atresia gastrointestinale. L'EB AP è caratterizzata da fragilità mucocutanea e atresia gastrointestinale, che colpisce più comunemente il piloro. Inoltre, difetti nel gene dell'integrina beta 4 causano epidermolisi bollosa generalizzata atrofica benigna (GABEB). Questa forma non letale di epidermolisi bollosa giunzionale è caratterizzata da vesciche cutanee croniche, associate ad anomalie dei capelli e dei denti.
Specificità
Reagisce con l′integrina beta 4 umana. L′antigene è presente sulle cellule epiteliali.
Applicazioni
Colora preparati di pelle umana in immunofluorescenza ad una diluizione di circa 1:200; è richiesta la fissazione con acetone.
Indicato anche per saggi di immunoprecipitazione e citometria a flusso.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Questo anticorpo anti-integrina β4, clone 3E1, è stato convalidato per la rivelazione dell′integrina β4 in FC, IC, IH, IP.
Stato fisico
Liquido ascitico non purificato privo di conservanti.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Dominant-negative E-cadherin alters adhesion and reverses contact inhibition of growth in breast carcinoma cells
Vizirianakis, I. S. et al.
International journal of oncology, 21, 135-144 (2002)
Basement membrane diversity detected by monoclonal antibodies
Hessle, H. et al.
Differentiation, 26, 49-54 (1984)
Rachel M Levine et al.
Bioengineering & translational medicine, 1(2), 168-180 (2016-08-08)
The greatest obstacle to clinical application of cancer gene therapy is lack of effective delivery tools. Gene delivery vehicles must protect against degradation, avoid immunogenic effects and prevent off target delivery which can cause harmful side effects. PEGylated liposomes have
Endothelial cell migration and vascular endothelial growth factor expression are the result of loss of breast tissue polarity.
A Chen, I Cuevas, PA Kenny, H Miyake, K Mace, C Ghajar, A Boudreau, M Bissell, N Boudreau
Cancer Research null
Isolation, immortalization, and characterization of a human breast epithelial cell line with stem cell properties.
Gudjonsson, T; Villadsen, R; Nielsen, HL; R?nnov-Jessen, L; Bissell, MJ; Petersen, OW
Genes & Development null