MAB1950Z
Anti-Integrin α2 Antibody, clone P1E6, azide free
clone P1E6, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD49b, MAB1950
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P1E6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
Compatibilità
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA2(3673)
Specificità
Applicazioni
Suitable for immunofluorescence using fresh frozen or acetone fixed tissues. Not recommended for traditional formalin fixed paraffin embedded tissues.
Final working dilutions must be determined by end user.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2