MAB1951
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, P4G11
Sinonimo/i:
CD29
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Integrin β1 Antibody, clone P4G11, clone P4G11, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P4G11, monoclonal
Reattività contro le specie
monkey, rabbit, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
cell culture | mammalian: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB1(3688)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Ca++ required for binding. Ca++ must be used in blocking, washing, and antibody incubation buffers.
Traditional formalin fixation is not recommended.
Immunocytochemistry: 2 ug/mL (for use on numerous cell lines as long as Ca2+ is present)
Immunoprecipitation: 5 μg/400 μL lysate (0.5% triton PBS plus Ca++)
FACS: 2-5μg per 10e6 cells, in the presence of Ca++.
Stimulation of cells: 2-10 μg/ml per 10e6 cells. Binding buffer must contain 1mM Ca++.
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Tonsil, human skin tissue
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2