ABT11
Anti-Fibroblast activation protein alpha (FAP) Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
fibroblast activation protein, alpha, fibroblast activation protein, alpha subunit, integral membrane serine protease, seprase, 170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, FAP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FAP(2191)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inhibition: Inhibition of dipeptidyl peptidase activity with a previous lot of FAP antibody on HT-29 xenograft tumors was demonstrated by an independent laboratory (Cheng, 2002).
Cell Structure
Apoptosis & Cancer
ECM Proteins
Tumor Markers
Qualità
Western Blot Analysis: 2.5 µg/mL of this antibody detected FAP in 10 µg of HEK-FAP xenograft tumor lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HEK-FAP xenograft tumor lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 1