MAB1914P
Anti-Laminin gamma 1 Antibody, clone A5
clone A5, Chemicon®, from rat
Sinonimo/i:
LAMC1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A5, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LAMC1(3915)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ECM Proteins
Adhesion (CAMs)
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Tubular carcinoma of the colon and fibroneuroma
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1