MAB1668
Anti-Phospholipase A2 Antibody, clone CH-7
clone CH-7, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
PLA2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CH-7, monoclonal
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Alpha (85kDa) typically migrates as 100-110kDa on reducing westerns; beta migrates as 114kDa; antibody will also recognize the sPLA at approximately 14-20kDa.
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Signaling
Lipid Signaling
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2