SAB4200129
Anti-Phospholipase A2 (iPLA2) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CaI-PLA2, Anti-GVI, Anti-INAD1, Anti-IPLA2-VIA, Anti-PARK14, Anti-PLA2, Anti-PLA2G6, Anti-PNPLA9, Anti-Phospholipase A2, group VI (cytosolic, calcium-independent), Anti-iPLA2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~85 kDa (and ~95 kDa human iPLA2 and ~95 kDa mouse and rat iPLA2.)
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using using extracts of HEK-293T cells overexpressing human iPLA2, RAW264 cell lysates and rat pancreas extracts (S1 fraction).
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLA2G6(8398)
mouse ... pla2g6(53357)
rat ... pla2g6(360426)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol