MAB1617
Anti-Kinesin Antibody, light chain, clone L2
clone L2, Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
L2, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KLC1(3831)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation
EIA/RIA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Note: Does not work for immunohistochemistry and works only marginally for immunocytochemistry.
Cell Structure
Cytoskeleton
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2